Läs mer
1-Bromo-3-methyl-2-butene, 90+%, stab. with silver
Beskrivning
1-brom-3-metyl-2-buten anses vara en källa till 3,3-dimetylallylgruppen och används vid framställning av naturprodukter. Det används också vid syntes av basmodifierade pyrimidinnukleosider. Vidare används det vid framställning av (± )-eldanolid, 1-(3,3-dimetylallyl)-L-tryptofan och (± )-fumagillin, ett antibiotikum isolerat från Aspergillus fumigattus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Bromo-3-methyl-2-buten anses vara en källa till 3,3-dimetylallylgruppen och används vid framställning av naturprodukter. Det används också vid syntes av basmodifierade pyrimidinnukleosider. Vidare används det vid framställning av (± )-eldanolid, 1-(3,3-dimetylallyl)-L-tryptofan och (± )-fumagillin, ett antibiotikum isolerat från Aspergillus fumigattus.
Löslighet Oblandbar
med
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3-methyl-2-butene |
| Namnnotering | stabilized with silver |
| Densitet | 1.281 |
| Kokpunkt | 135°C |
| Flampunkt | 32°C (90°F) |
| Odör | Pungent |
| Brytningsindex | 1.4895 |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1420778 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.