Läs mer
1-Brom-3-metyl-2-buten, 90+%, stick. med silver
Produktkod. 11455383
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455383 250 g 250g
11435383 10 g 10g
11445383 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455383 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13388.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149,031 g/mol
1-brom-3-metyl-2-buten anses vara en källa till 3,3-dimetylallylgruppen och används vid framställning av naturprodukter. Det används också vid syntes av basmodifierade pyrimidinnukleosider. Vidare används det vid framställning av (± )-eldanolid, 1-(3,3-dimetylallyl)-L-tryptofan och (± )-fumagillin, ett antibiotikum isolerat från Aspergillus fumigattus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Bromo-3-methyl-2-buten anses vara en källa till 3,3-dimetylallylgruppen och används vid framställning av naturprodukter. Det används också vid syntes av basmodifierade pyrimidinnukleosider. Vidare används det vid framställning av (± )-eldanolid, 1-(3,3-dimetylallyl)-L-tryptofan och (± )-fumagillin, ett antibiotikum isolerat från Aspergillus fumigattus.
Löslighet Oblandbar
med
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870-63-3
Molekylformel C5H9Br
Molekylvikt (g/mol) 149.031
MDL-nummer MFCD00000242
InChI-nyckel LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
IUPAC-namn 1-brom-3-metylbut-2-en
LEDER CC(=CCBr)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Namnnotering stabiliserad med silver
Densitet 1.281
Kokpunkt 135 °C
Flampunkt 32 °C (90 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4895
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1420778
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Omblandbar med vatten
Formel vikt 149.03
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.