Läs mer
1-Bromo-3-methyl-2-butene, 90+%, stab. with silver
Produktkod. p-7021161
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11435383
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13388.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.031 g/mol
1-brom-3-metyl-2-buten anses vara en källa till 3,3-dimetylallylgruppen och används vid framställning av naturprodukter. Det används också vid syntes av basmodifierade pyrimidinnukleosider. Vidare används det vid framställning av (± )-eldanolid, 1-(3,3-dimetylallyl)-L-tryptofan och (± )-fumagillin, ett antibiotikum isolerat från Aspergillus fumigattus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Bromo-3-methyl-2-buten anses vara en källa till 3,3-dimetylallylgruppen och används vid framställning av naturprodukter. Det används också vid syntes av basmodifierade pyrimidinnukleosider. Vidare används det vid framställning av (± )-eldanolid, 1-(3,3-dimetylallyl)-L-tryptofan och (± )-fumagillin, ett antibiotikum isolerat från Aspergillus fumigattus.
Löslighet Oblandbar
med
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870-63-3
Molekylformel C5H9Br
Molekylvikt (g/mol) 149.031
MDL-nummer MFCD00000242
InChI-nyckel LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
IUPAC-namn 1-brom-3-metylbut-2-en
LEDER CC(=CCBr)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Namnnotering stabilized with silver
Densitet 1.281
Kokpunkt 135°C
Flampunkt 32°C (90°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4895
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1420778
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water
Formel vikt 149.03
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.