Läs mer
1-Brom-3-metyl-2-buten (90 %), TRC
Produktkod. 30348015
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30348015 10 g
1 options
Produktkod. 30348015 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68606510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
CAS 870-63-3
Molekylformel C5H9Br
Kvantitet 10 g
Synonym 3,3-Dimethallyl bromide, 3,3-Dimethylallyl bromide, 3-Methyl-1-bromo-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-yl bromide, 3-Methyl-2-butenyl bromide, 3-Methylcrotyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene, Dimethylallyl bromide, Isoprene hydrobromide, Isoprenyl bromide, Prenyl bromide, γ,γ-Dimethylallyl bromide
InChI formel InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
LEDER CC(=CCBr)C
IUPAC-namn 1-bromo-3-metylbut-2-en
Molekylvikt (g/mol) 149.03
Formel vikt 147.9888