Learn More
1-Brom-3-metyl-2-buten (90 %), TRC
Product Code. 30330099
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30330099 1 g
1 options
Product Code. 30330099 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6860651G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
CAS 870-63-3
Molekylformel C5H9Br
Kvantitet 1 g
Synonym 3,3-Dimethallyl bromide, 3,3-Dimethylallyl bromide, 3-Methyl-1-bromo-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-yl bromide, 3-Methyl-2-butenyl bromide, 3-Methylcrotyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene, Dimethylallyl bromide, Isoprene hydrobromide, Isoprenyl bromide, Prenyl bromide, γ,γ-Dimethylallyl bromide
InChI formel InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
LEDER CC(=CCBr)C
IUPAC-namn 1-bromo-3-metylbut-2-en
Molekylvikt (g/mol) 149.03
Formel vikt 147.9888