Läs mer
1-Brom-3-metyl-2-buten, 96 %
Produktkod. 10105850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10105850 10 g 10g
15254704 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10105850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307410100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870-63-3
Molekylformel C5H9Br
Molekylvikt (g/mol) 149.04
MDL-nummer MFCD00000242
InChI-nyckel LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
IUPAC-namn 1-brom-3-metylbut-2-en
LEDER CC(=CCBr)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun eller gul
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Kokpunkt 82,0 °C till 83,0 °C (150,0 mmHg)
Flampunkt 32 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (ex Br) (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH=C(CH3)2
Brytningsindex 1,4890 till 1,4910
Kvantitet 10 g
Stabilisator Silverull
Formel vikt 149.04
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.