Läs mer
1-brom-3-metyl-2-buten, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-75677 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10105850
Brand: Thermo Scientific Acros 307410100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870-63-3
Molekylformel C5H9Br
Molekylvikt (g/mol) 149.04
MDL-nummer MFCD00000242
InChI-nyckel LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
IUPAC-namn 1-brom-3-metylbut-2-en
LEDER CC(=CCBr)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun eller gul
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Kokpunkt 82.0°C to 83.0°C (150.0 mmHg)
Flampunkt 32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (ex Br) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH=C(CH3)2
Brytningsindex 1.4890 to 1.4910
Kvantitet 10 g
Stabilisator silver wool
Formel vikt 149.04
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.