Läs mer
1-Bromo-3-methyladamantane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3-methyladamantane |
| CAS | 702-77-2 |
| Molekylformel | C11 H17 Br |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Bromo-3-methyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Bromo-3-methyl-adamantane, 1-Methyl-3-bromoadamantane, NSC 255329 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17Br/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11- |
| LEDER | C[C@@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@](Br)(C3)C2 |
| IUPAC-namn | (5S,7R)-1-bromo-3-methyladamantane |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.16 |
| Formel vikt | 228.0514 |