Läs mer
1-Bromo-3-methylbutane, 98%
Produktkod. 11454190
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454190 5000 g 5000g
11441828 250 g 250g
11431828 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454190 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14492.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 107-82-4 | C5H11Br | 151.05 g/mol
1-brom-3-metylbutan användes vid syntes av 1-(3-metylbutyl)pyrrol och vid framställning av pentylperoxiradikal genom direkt fotolysproduktionsmetod. Det användes också som extraktionslösningsmedel för bestämning av polycykliska aromatiska kolväten i vattenprover med användning av vätske-vätskemikroextraktion kombinerat med gaskromatografi-masspektrometri. Det används också som en alkylhalogenid och organisk syntesreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-brom-3-metylbutan användes vid syntes av 1-(3-metylbutyl)pyrrol och vid framställning av pentylperoxiradikal genom direkt fotolysproduktionsmetod. Det användes också som extraktionslösningsmedel för bestämning av polycykliska aromatiska kolväten i vattenprover med användning av vätske-vätskemikroextraktion kombinerat med gaskromatografi-masspektrometri. Det används också som en alkylhalogenid och organisk syntesreagens.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-82-4
Molekylformel C5H11Br
Molekylvikt (g/mol) 151.05
MDL-nummer MFCD00000253
InChI-nyckel YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
PubChem CID 7891
IUPAC-namn 1-brom-3-metylbutan
LEDER CC(C)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-methylbutane
Smältpunkt -112°C
Densitet 1.208
Kokpunkt 120°C to 121°C
Flampunkt 22°C (71°F)
Brytningsindex 1.4409
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN2341
Beilstein 773652
Merck Index 14,5114
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 151.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.