missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Bromo-3-methylbutane-d7, TRC

Produktkod. 30338312
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30338312 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30338312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB685557250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-methylbutane-d7
CAS 1795011-78-7
Molekylformel C5H4D7Br
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-Methyl-1-bromobutane-d7, 3-Methylbutyl-d7 Bromide, 4-Bromo-2-methylbutane-d7, Isoamyl-d7 Bromide, Isobutylmethyl-d7 Bromide, Isopentyl-d7 Bromide, NSC 9240-d7
InChI formel InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,5D
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CCBr)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 4-bromo-1,1,1,2-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)butane
Molekylvikt (g/mol) 158.09
Formel vikt 157.0484
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.