Läs mer
1-Brom-3-n-hexylbensen, 97+%
Produktkod. 11381999
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381999 5 g 5g
11391999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26063.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38409-59-5 | C12H17Br | 241,172 g/mol
1-Bromo-3-n-hexylbensen används som mellanprodukter inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Brom-3-n-hexylbensen används som mellanprodukter inom läkemedelsindustrin.
Löslighet
Olösligt i vatten. Fullständigt blandbar med etanol, aceton, toluen, metylenklorid.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38409-59-5
Molekylformel C12H17Br
Molekylvikt (g/mol) 241.172
MDL-nummer MFCD09909567
InChI-nyckel HZUVRCRPECDFAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-n-hexylbenzene, 1-bromo-3-hexyl-benzene, 3-hexylbromobenzene, 3-n-hexyl bromobenzene, #, benzene, 1-bromo-3-hexyl
PubChem CID 563022
IUPAC-namn 1-brom-3-hexylbensen
LEDER CCCCCCC1=CC(=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-n-hexylbenzene
Densitet 1.179
Kokpunkt 90°C to 98°C (5 mmHg)
Flampunkt >120°C (248°F)
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water. Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride.
Formel vikt 241.17
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.