Läs mer
1-brom-3-fenoxibensen, Thermo Scientific™
Produktkod. 11336136
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11336136 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 11336136 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00156DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-phenoxybenzene
CAS 6876-00-2
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H9BrO
MDL-nummer MFCD00474520
Kvantitet 1 g
Synonym 3-phenoxybromobenzene, 3-bromodiphenyl ether, benzene, 1-bromo-3-phenoxy, benzene,1-bromo-3-phenoxy, m-bromodiphenyl ether, 3-phenoxyphenyl bromide, 1-phenoxy-3-bromobenzene, 3-bromo-1-phenoxybenzene, acmc-209o4k, 1-bromo-3-phenoxy-benzene
InChI-nyckel AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
IUPAC-namn 1-brom-3-fenoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 249.11
PubChem CID 96165
Formel vikt 249.11
Procent renhet 97%