Läs mer
1-Bromo-3-fenoxipropan, 98 %
Produktkod. 11333186
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333186 25 g 25g
11343186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12494.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 588-63-6 | C9H11BrO | 215,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 588-63-6
Molekylformel C9H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 215.09
MDL-nummer MFCD00000256
InChI-nyckel NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropoxy benzene, 3-phenoxypropyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy, 3-bromopropyl phenyl ether, 1-bromo-3-phenoxypropane, ether, 3-bromopropyl phenyl, gamma-phenoxypropyl bromide, phenoxypropyl bromide, 3-bromo-1-phenoxypropane, .gamma.-phenoxypropyl bromide
PubChem CID 68522
IUPAC-namn 3-brompropoxibensen
LEDER BrCCCOC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-phenoxypropane
Smältpunkt 10°C to 11°C
Densitet 1.365
Kokpunkt 130°C to 134°C (14 mmHg)
Flampunkt 96°C (204°F)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 25 g
Beilstein 508978
Formel vikt 215.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.