Läs mer
1-Brom-3-fenylpropan, 98 %
Produktkod. 11497956
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497956 2500 g 2500g
11477956 100 g 100g
11487956 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14050.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199,09 g/mol
1-Bromo-3-fenylpropan används vid syntes av naturliga MraY-hämmare som antibakteriella medel. Används även vid framställning av kinolinonderivat som potenta och selektiva MAO-B-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Bromo-3-fenylpropan används vid syntes av naturliga MraY-hämmare som antibakteriella medel. Används även vid framställning av kinolinonderivat som potenta och selektiva MAO-B-hämmare.
Löslighet
Lösligt i vatten (delvis). Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-59-2
Molekylformel C9H11Br
Molekylvikt (g/mol) 199.09
MDL-nummer MFCD00000257
InChI-nyckel XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
PubChem CID 12503
IUPAC-namn 3-brompropylbensen
LEDER BrCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-phenylpropane
Densitet 1.308
Kokpunkt 219 °C till 220 °C
Flampunkt 101 °C (213 °F)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 2500 g
Beilstein 2205527
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis). Löslig i kloroform och metanol.
Formel vikt 199.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.