Läs mer
1-Bromo-3-fenylpropan, TRC
Produktkod. 30343164
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30343164 10 g
1 options
Produktkod. 30343164 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68706010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-phenylpropane
CAS 637-59-2
Molekylformel C9H11Br
Kvantitet 10 g
Synonym (3-Bromopropyl)benzene, (gamma-Bromopropyl)benzene, 1-Bromo-3-phenylpropane, 1-Phenyl-3-bromopropane, 3-Bromo-1-phenylpropane, 3-Phenyl-1-bromopropane, 3-Phenylpropyl Bromide, NSC 133438
InChI formel InChI=1S/C9H11Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
LEDER BrCCCc1ccccc1
IUPAC-namn 3-bromopropylbensen
Molekylvikt (g/mol) 199.09
Formel vikt 198.0044