Läs mer
1-Bromo-3-fenylpropan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-3-phenylpropane |
| CAS | 637-59-2 |
| Molekylformel | C9H11Br |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (3-Bromopropyl)benzene, (gamma-Bromopropyl)benzene, 1-Bromo-3-phenylpropane, 1-Phenyl-3-bromopropane, 3-Bromo-1-phenylpropane, 3-Phenyl-1-bromopropane, 3-Phenylpropyl Bromide, NSC 133438 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| LEDER | BrCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-bromopropylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.09 |
| Formel vikt | 198.0044 |