Läs mer
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11417887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417887 25 g 25g
11319519 1 g 1g
11407887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16561.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2252-44-0
Molekylformel C7H4BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 241.007
MDL-nummer MFCD00040943
InChI-nyckel WVUDHWBCPSXAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxy bromobenzene, 3-bromo trifluoromethoxy benzene, m-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-1-trifluoromethoxy benzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethoxy, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, bromo-3-trifluoromethoxy benzene, buttpark 91\57-27, 1-bromo-3-trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 519964
IUPAC-namn 1-brom-3-(trifluormetoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Densitet 1.62
Kokpunkt 156°C to 158°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 25 g
Beilstein 1945938
Formel vikt 241.01
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.