Läs mer
1-Brom-3-(trifluormetyl)bensen, TRC
Produktkod. 30331073
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30331073 100 g
1 options
Produktkod. 30331073 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB688390100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene
CAS 401-78-5
Molekylformel C7H4BrF3
Kvantitet 100 g
Synonym 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-trifluoromethylbenzene, 3-(Trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 3-Bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-Bromobenzotrifluoride, 3-Bromobenzyltrifluoride, 3-Bromotrifluoromethylbenzene, NSC 9468, m-(Trifluoromethyl)bromobenzene, m-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, m-Bromo(trifluoromethyl)benzene, m-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, m-Bromobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
LEDER FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
IUPAC-namn 1-brom-3-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 225.01
Formel vikt 223.9448