Läs mer
1-Brom-4-(2-bromoetyl)bensen, TRC
Produktkod. 30336804
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30336804 250 mg
1 options
Produktkod. 30336804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB680753250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
CAS 1746-28-7
Molekylformel C8H8Br2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
LEDER BrCCc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 1-bromo-4-(2-bromoetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 263.96
Formel vikt 261.8993