Läs mer
1-Brom-4,4,4-trifluorobutan, 98 %
Produktkod. 11388315
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388315 5 g 5g
11378315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388315 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10237.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 406-81-5 | C4H6BrF3 | 190,99 g/mol
1-Bromo-4,4,4-trifluorbutan används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutan används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 406-81-5
Molekylformel C4H6BrF3
Molekylvikt (g/mol) 190.99
MDL-nummer MFCD00066335
InChI-nyckel DBCAQXHNJOFNGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-bromobutane, 4,4,4-trifluorobutyl bromide, acmc-1ctt1, 4,4,4-trifluorobutylbromide, 1,1,1-trifluoro-4-bromobutane, 1-bromo 4,4,4-trifluoro butane, 4-bromo-1,1,1-trifluoro-butane, #, butane,4-bromo-1,1,1-trifluoro
PubChem CID 521006
IUPAC-namn 4-brom-1,1,1-trifluorbutan
LEDER FC(F)(F)CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Densitet 1.555
Kokpunkt 103 °C till 105 °C
Brytningsindex 1.382
Kvantitet 5 g
Beilstein 1736058
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 191
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.