Läs mer
1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)butan-2-one, TRC
Produktkod. 30348685
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30348685 10 mg
1 options
Produktkod. 30348685 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68182010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)butan-2-one
CAS 143327-55-3
Molekylformel C10H10BrClO
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)-2-butanone
InChI formel InChI=1S/C10H10BrClO/c11-7-10(13)6-3-8-1-4-9(12)5-2-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2
LEDER O=C(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CBr
IUPAC-namn 1-bromo-4-(4-chlorophenyl)butan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 261.54
Formel vikt 259.96