Läs mer
1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)butan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)butan-2-one |
| CAS | 143327-55-3 |
| Molekylformel | C10H10BrClO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)-2-butanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrClO/c11-7-10(13)6-3-8-1-4-9(12)5-2-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2 |
| LEDER | O=C(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-(4-chlorophenyl)butan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.54 |
| Formel vikt | 259.96 |