Läs mer
1-brom-4-butoxibensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10661663
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10661663 50 g 50g
10096804 5 g 5g
10140722 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10661663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09793EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 39969-57-8
Molekylformel C10H13BrO
Molekylvikt (g/mol) 229.117
MDL-nummer MFCD00037100
InChI-nyckel BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142395
IUPAC-namn 1-brom-4-butoxibensen
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-butoxybenzene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel BrC6H4O(CH2)3CH3
Kvantitet 50 g
Synonym p-bromophenyl butyl ether, benzene,1-bromo-4-butoxy, p-butoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-butoxy, 4-bromo-1-butoxybenzene, 4-butoxybromobenzene, 4-n-butoxyphenyl bromide, 1-butoxy-4-bromobenzene, 4-bromophenyl butyl ether
Formel vikt 229.12
Procent renhet 97%