Läs mer
1-brom-4-butoxibensen, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-butoxybenzene |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Linjär formel | BrC6H4O(CH2)3CH3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | p-bromophenyl butyl ether, benzene,1-bromo-4-butoxy, p-butoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-butoxy, 4-bromo-1-butoxybenzene, 4-butoxybromobenzene, 4-n-butoxyphenyl bromide, 1-butoxy-4-bromobenzene, 4-bromophenyl butyl ether |
| Formel vikt | 229.12 |
| Procent renhet | 97% |