Läs mer
1-Bromo-4-kloronbensen, 98+%
Produktkod. 11440143
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440143 250 g 250g
11379409 100 g 100g
11430143 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440143 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12160.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191,45 g/mol
1-Brom-4-klorbensen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Brom-4-klorbensen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten 0,045g/L.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-39-8
Molekylformel C6H4BrCl
Molekylvikt (g/mol) 191.45
MDL-nummer MFCD00000600
InChI-nyckel NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
PubChem CID 7806
IUPAC-namn 1-brom-4-klorbensen
LEDER ClC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-chlorobenzene
Smältpunkt 63 °C till 67 °C
Kvantitet 250 g
Odör Aromatisk
UN-nummer UN2811
Beilstein 1099014
Kokpunkt 196 °C
Formel vikt 191.46
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.