Läs mer
1-brom-4-klorbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430233
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430233 25 g 25g
11440233 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430233 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11399.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6940-78-9 | C4H8BrCl | 171.462 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6940-78-9
Molekylformel C4H8BrCl
Molekylvikt (g/mol) 171.462
MDL-nummer MFCD00001010
InChI-nyckel NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
PubChem CID 81364
IUPAC-namn 1-brom-4-klorbutan
LEDER C(CCBr)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-chlorobutane
Densitet 1.489
Kokpunkt 175°C to 176°C
Flampunkt 60°C (140°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.4875
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1098275
Formel vikt 171.47
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.