Läs mer
1-Bromo-4-chlorobutane-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-chlorobutane-D8 |
| CAS | 1219803-72-1 |
| Molekylformel | C4 D8 Br Cl |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8, 1-bromo-4-chloro- (ACI), 1-Bromo-4-chlorobutane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8 (ACI), 1-Bromo-4-chlorobutane-d8, 1-Bromo-4-chlorobutane-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.5126 |
| Formel vikt | 178 g/mol |
| Visa mer |