Läs mer
1-Brom-4-klorobutan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-chlorobutane |
| CAS | 6940-78-9 |
| Molekylformel | C4H8BrCl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Chloro-4-bromobutane, 4-Bromo-1-chlorobutane, 4-Bromobutyl Chloride, 4-Chloro-1-bromobutane, 4-Chlorobutyl Bromide, NSC 60193, Tetramethylenechlorobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| LEDER | BrCCCCCl |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-klorobutan |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.46 |