Läs mer
1-Bromo-4-cyclohexylbenzene, 98%
Produktkod. 11391637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391637 5 g 5g
11301647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04636.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25109-28-8 | C12H15Br | 239.156 g/mol
1-Bromo-4-cyklohexylbensen används som en organisk lysdiod och som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Brom-4-cyklohexylbensen används som en organisk lysdiod och som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25109-28-8
Molekylformel C12H15Br
Molekylvikt (g/mol) 239.156
MDL-nummer MFCD00019339
InChI-nyckel LVIJLEREXMVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromocyclohexylbenzene, 1-brom-4-cyclohexylbenzol, zlchem 88, 4-cyclohexylbromobenzene, 4-bromophenylcyclohexane, acmc-1ccsm, 4-bromo-1-cyclohexylbenzene, 1-bromo-4-cyclohexyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-cyclohexyl, lvijlerexmvran-uhfffaoysa
PubChem CID 90718
IUPAC-namn 1-brom-4-cyklohexylbensen
LEDER C1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-cyclohexylbenzene
Densitet 1.287
Kokpunkt 90°C to 94°C (0.01 mmHg)
Brytningsindex 1.5595
Kvantitet 5 g
Beilstein 2209869
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 239.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.