Läs mer
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene, 95%
Produktkod. 11328616
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328616 1 g 1g
11338616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17666.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59557-93-6 | C12H12BrN | 250.139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59557-93-6
Molekylformel C12H12BrN
Molekylvikt (g/mol) 250.139
MDL-nummer MFCD02093945
InChI-nyckel CWPDFSZHOZTGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-dimethylamino naphthalene, acmc-20aox1, 4-bromonaphthyl dimethylamine, n,n-dimethyl-4-bromo-1-naphthylamine, n,n-dimethyl-4-bromonaphthalene-1-amine
PubChem CID 4083804
IUPAC-namn 4-brom-N,N-dimetylnaftalen-1-amin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Densitet 1.4305
Kokpunkt 137°C to 139°C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.6361
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 3254839
Formel vikt 250.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.