Läs mer
1-Brom-4-etylbensen, 99 %
Produktkod. 11429923
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429923 50 g 50g
11419923 10 g 10g
11439923 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429923 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13013.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1585-07-5 | C8H9Br | 185,064 g/mol
1-Bromo-4-etylbensen är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Bromo-4-etylbensen är ett viktigt
råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Undvik överdriven värme och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1585-07-5
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00000111
InChI-nyckel URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-4-ethyl, 4-ethylbromobenzene, p-ethylbromobenzene, 1-bromo-4-ethyl-benzene, unii-42li8tat6j, 1-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-ethylbenzene, 4-ethyl-1-bromobenzene, 42li8tat6j
PubChem CID 15313
IUPAC-namn 1-brom-4-etylbensen
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-ethylbenzene
Densitet 1.341
Kokpunkt 203 °C till 204 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 50 g
Beilstein 1856989
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 185.06
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.