Läs mer
1-Brom-4-etylbensen, TRC
Produktkod. 30342818
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30342818 10 g
1 options
Produktkod. 30342818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68429510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-ethylbenzene
CAS 1585-07-5
Molekylformel C8H9Br
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Bromoethylbenzene, 4-Ethyl-1-bromobenzene, 4-Ethylbromobenzene, 4-Ethylphenyl Bromide, NSC 60144, p-Bromoethylbenzene, p-Ethylbromobenzene, p-Ethylphenyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 1-bromo-4-etylbensen
Molekylvikt (g/mol) 185.06
Formel vikt 183.9888