Läs mer
1-Brom-4-etylbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-ethylbenzene |
| CAS | 1585-07-5 |
| Molekylformel | C8H9Br |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Bromoethylbenzene, 4-Ethyl-1-bromobenzene, 4-Ethylbromobenzene, 4-Ethylphenyl Bromide, NSC 60144, p-Bromoethylbenzene, p-Ethylbromobenzene, p-Ethylphenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-etylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.06 |
| Formel vikt | 183.9888 |