Läs mer
1-Bromo-4-(etylti)bensen, 97 %
Produktkod. 11323207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323207 5 g 5g
11333207 25 g 25g
11343207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13718.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30506-30-0 | C8H9BrS | 217,124 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30506-30-0
Molekylformel C8H9BrS
Molekylvikt (g/mol) 217.124
MDL-nummer MFCD01318109
InChI-nyckel CTFHVAKXUMMGOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-ethylthio benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl benzene, 4-bromophenyl ethyl sulfane, benzene,1-bromo-4-ethylthio, acmc-1ae1n, 1-bromo-4-ethylthiobenzene, 4-bromo-1-ethylthiobenzene, ethyl 4-bromophenyl sulfide, 1-bromo-4-ethylthio-benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl-benzene
PubChem CID 7006650
IUPAC-namn 1-brom-4-etylsulfanylbensen
LEDER CCSC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-(ethylthio)benzene
Kokpunkt 109°C to 111°C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.6069
Kvantitet 5 g
Beilstein 2354970
Formel vikt 217.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.