Läs mer
1-brom-4-etynylbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364272 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11364272 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 11364272 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442790010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
CAS: 766-96-1 | C8H5Br | 181.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-ethynylbenzene
CAS 766-96-1
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 64°C to 65°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 71°C to 72°C (3.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H5Br
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromophenylacetylene, benzene, 1-bromo-4-ethynyl, 1-bromo-4-ethynyl-benzene, 4-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenylacetylene, p-bromophenylacetylene, p-bromophenyl acetylene, 4-bromphenyl acetylene, 4-bromo-1-ethynylbenzene
InChI-nyckel LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C#CC1=CC=C(C=C1)Br
IUPAC-namn 1-brom-4-etynylbensen
Molekylvikt (g/mol) 181.03
PubChem CID 136603
Formel vikt 181.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Powder, or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-4-ethynylbenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.