Läs mer
1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene |
| CAS | 170098-98-3 |
| Molekylformel | C7H5BrFNO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-6(9)7(10(11)12)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(F)c(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.02 |
| Formel vikt | 232.9488 |