Läs mer
1-Bromo-4-fluorobutan, 97 %
Produktkod. 15421469
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421469 1 g 1g
15431469 5 g 5g
15441469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64317.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 462-72-6 | C4H8BrF | 155,01 g/mol
1-brom-4-fluorbutan kan användas för syntes av fluoralkyl[2,5-dimetyl-7-(2,4,6-trimetylfenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-brom-4-fluorbutan kan användas för syntes av fluoralkyl[2,5-dimetyl-7-(2,4,6-trimetylfenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylaminer.
Löslighet Svårlösligt i vatten vid 25
C 0,48 g/°L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 462-72-6
Molekylformel C4H8BrF
Molekylvikt (g/mol) 155.01
MDL-nummer MFCD00209551
InChI-nyckel WMCUHRDQSHQNRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10022
IUPAC-namn 1-brom-4-fluorbutan
LEDER C(CCBr)CF
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-fluorobutane
Färg Färglös
Densitet 1.444 g/mL
Kokpunkt 134 °C till 135 °C
Flampunkt 45 °C (113 °F)
Linjär formel FCH2CH2CH2CH2Br
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1731414
Synonym 4-fluorobutyl bromide, butane, 1-bromo-4-fluoro, butane,1-bromo-4-fluoro, fluorobutyl bromide, acmc-20aoww, 4-bromo-1-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butane, 4-01-00-00263 beilstein handbook reference, 1-bromo-4-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butan;4-fluoro-1-bromobutane
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten vid 25 °C 0,48 g/L.
Formel vikt 155.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.