Läs mer
1-Bromo-4-fluoronaphthalene, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-fluoronaphthalene |
| CAS | 341-41-3 |
| Molekylformel | C10H6BrF |
| MDL-nummer | MFCD00051473 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | FC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.06 |
| Procent renhet | 95% |