Läs mer
1-Bromo-4-fluoronaftalen, TRC
Produktkod. 30339011
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30339011 1 g
1 options
Produktkod. 30339011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6890651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
CAS 341-41-3
Molekylformel C10H6BrF
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Fluoro-4-bromonaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
LEDER Fc1ccc(Br)c2ccccc12
IUPAC-namn 1-bromo-4-fluoronaftalen
Molekylvikt (g/mol) 225.06
Formel vikt 223.9637