Läs mer
1-Brom-4-jodbensen, 98 %
Produktkod. 11401528
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401528 10 g 10g
11411528 50 g 50g
11421528 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13859.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 589-87-7 | C6H4BrI | 282,906 g/mol
Den används huvudsakligen som OLED-farmaceutisk mellanprodukt, som reagens för in situ desilylering och koppling av silylerade alkyner, som substrat i kopparfri Sonogashira-koppling i vattenhaltig aceton. Det används också i syntes avβ ,β ,dibromostyrener, som startreagens i de totala synteserna av ent-konduramin A och ent-7-deoxipankratistatin (alkaloider).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används huvudsakligen som OLED-farmaceutisk mellanprodukt, som reagens för in situ desilylering och koppling av silylerade alkyner, som substrat i kopparfri Sonogashira-koppling i vattenhaltig aceton. Det används också i syntes avβ ,β ,dibromostyrener, som startreagens i de totala synteserna av ent-konduramin A och ent-7-deoxipankratistatin (alkaloider).
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 589-87-7
Molekylformel C6H4BrI
Molekylvikt (g/mol) 282.906
MDL-nummer MFCD00001051
InChI-nyckel UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene
PubChem CID 11522
IUPAC-namn 1-brom-4-jodbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1Br)I
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-iodobenzene
Smältpunkt 89°C to 93°C
Kokpunkt 252°C
Analysprocentintervall 98%
Odör Recognizable
Kvantitet 10 g
Beilstein 1904545
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 282.91
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.