Läs mer
1-Brom-4-jodbensen, TRC
Produktkod. 30335393
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30335393 5 g
1 options
Produktkod. 30335393 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6836755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoiodobenzene
CAS 589-87-7
Molekylformel C6 H4 Br I
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
LEDER Brc1ccc(I)cc1
IUPAC-namn 1-bromo-4-jodobensen
Molekylvikt (g/mol) 282.9
Formel vikt 281.8541