Läs mer
1-Brom-4-jodonaftalen, 98 %
Produktkod. 15482199
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482199 1 g 1g
15402209 250 mg 250mg
15492199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64825.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 63279-58-3 | C10H6BrI | 332,966 g/mol
Det används som ett OLED-material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som ett OLED
-material.
Löslighet
Något löslig i vatten. (3,6 g/L) (°25 C)
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval torr plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63279-58-3
Molekylformel C10H6BrI
Molekylvikt (g/mol) 332.966
MDL-nummer MFCD01166242
InChI-nyckel HQHHKYXPFKHLBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-bromonaphthalene, 1-iodo-4-bromoaphthalene, 1-bromo-4-iodonaphth, naphthalene, 1-bromo-4-iodo
PubChem CID 5073667
IUPAC-namn 1-brom-4-jodonaftalen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2I)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-iodonaphthalene
Smältpunkt 84°C to 89°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2044950
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. (3.6g/L) (25°C)
Formel vikt 332.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.