missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-4-isobutylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-isobutylbenzene |
| CAS | 2051-99-2 |
| Molekylformel | C10 H13 Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Br/c1-8(2)7-9-3-5-10(11)6-4-9/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-(2-methylpropyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.114 |
| Formel vikt | 212.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?