Läs mer
1-Brom-4-isopropylbensen, 97 %
Produktkod. 11461003
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461003 5 g 5g
11359409 10 g 10g
11369409 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13370.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 586-61-8 | C9H11Br | 199,09 g/mol
Den användes som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Olösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-61-8
Molekylformel C9H11Br
Molekylvikt (g/mol) 199.09
MDL-nummer MFCD00039159
InChI-nyckel MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane
PubChem CID 11462
IUPAC-namn 1-brom-4-propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-isopropylbenzene
Smältpunkt -12 °C
Densitet 1.315
Kokpunkt 219 °C
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1858096
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
Formel vikt 199.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.