Läs mer
1-Brom-4-isopropylbensen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-isopropylbenzene |
| CAS | 586-61-8 |
| Molekylformel | C9H11Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Br/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-propan-2-ylbenzen |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.09 |
| Formel vikt | 198.0044 |