Läs mer
1-Brom-4-isopropylbensen, TRC
Produktkod. 30348664
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30348664 2.5 g
1 options
Produktkod. 30348664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6964852.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-isopropylbenzene
CAS 586-61-8
Molekylformel C9H11Br
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H11Br/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3
LEDER CC(C)c1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 1-bromo-4-propan-2-ylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 199.09
Formel vikt 198.0044