Läs mer
1-Brom-4-metylcyklohexan, cis + trans, 97 %
Produktkod. 11317785
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317785 25 g 25g
11307785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02640.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 6294-40-2 | C7H13Br | 177,085 g/mol
1-Brom-4-metylcyklohexan används som mellanprodukter i läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Brom-4-metylcyklohexan används som mellanprodukter i läkemedelsforskning.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6294-40-2
Molekylformel C7H13Br
Molekylvikt (g/mol) 177.085
MDL-nummer MFCD00014282
InChI-nyckel RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans
PubChem CID 22727
IUPAC-namn 1-brom-4-metylcyklohexan
LEDER CC1CCC(CC1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-methylcyclohexane
Namnnotering Cis + Trans
Densitet 1.262
Kokpunkt 94 °C till 96 °C (50 mmHg)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 25 g
Beilstein 1900954
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 177.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.