Läs mer
1-Bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans, 97%
Produktkod. p-7043772
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11307785
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02640.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6294-40-2 | C7H13Br | 177.085 g/mol
1-Brom-4-metylcyklohexan används som mellanprodukter i läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Brom-4-metylcyklohexan används som mellanprodukter i läkemedelsforskning.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6294-40-2
Molekylformel C7H13Br
Molekylvikt (g/mol) 177.085
MDL-nummer MFCD00014282
InChI-nyckel RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans
PubChem CID 22727
IUPAC-namn 1-brom-4-metylcyklohexan
LEDER CC1CCC(CC1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-methylcyclohexane
Namnnotering Cis + Trans
Densitet 1.262
Kokpunkt 94°C to 96°C (50 mmHg)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 5 g
Beilstein 1900954
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 177.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.