missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-4-(methylsulfinyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-(methylsulfinyl)benzene |
| CAS | 934-71-4 |
| Molekylformel | C7H7BrOS |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrOS/c1-10(9)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| LEDER | BrC1=CC=C(S(C)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-(methylsulfinyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.1 |
| Formel vikt | 217.94 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?