Läs mer
1-Brom-4-n-dodecylbensen, 98 %
Produktkod. 15405757
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405757 5 g 5g
15495747 1 g 1g
15415757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15405757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32963.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126930-72-1 | C18H29Br | 325,334 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126930-72-1
Molekylformel C18H29Br
Molekylvikt (g/mol) 325.334
MDL-nummer MFCD00191386
InChI-nyckel RFFMRBISTZHCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dodecylbromobenzene, 1-bromo-4-n-dodecylbenzene, benzene, 1-bromo-4-dodecyl, 4-bromododecylbenzene, pubchem22735, acmc-209bby, 1-bromo-4-dodecyl-benzene, ksc494g6d, 4-n-dodecylbromobenzene
PubChem CID 15120506
IUPAC-namn 1-brom-4-dodecylbensen
LEDER CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-n-dodecylbenzene
Densitet 1.07
Kokpunkt 376°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5034
Kvantitet 5 g
Formel vikt 325.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.